Läs mer
Cytiva HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv
Produktkod. 17682075
Kvantitet:
25 till 40 doser
30 till 45 doser
Produktkod. 17682075
Brand: Cytiva SH30401.02IH2540
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Komplettera cellodlingstillväxt med Nya Zeeland Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
  • Komplettera cellkulturtillväxt med Nya Zeeland Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
    • Kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
    • Spårbar
    • Överensstämmer med USDA:s regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -10 °C eller lägre, en gång tinat Förvara vid 2 °C till 8 °C
Ursprungsland Nya Zeeland
Produkttyp Nyfödd kalvbovint serum
Kvantitet 25 till 40 doser
Volym (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Förbättra tillväxten av celler