Läs mer
Cytiva HyClone™ Nyfödd kalvserum (USA)
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Beskrivning
- Filtreras genom sekventiella 100nm-filter och kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nyfödd kalvserum (USA) |
| Kvantitet | 500 ml |
| Bearbetning | Bestrålat, 25 till 40 doser |
| Värme inaktiverad | Nej |