Läs mer
Cytiva HyClone™ Nyfödd kalvserum (USA)
Produktkod. p-7058017
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Produktkod. 11571851
Brand: Cytiva SH30118.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka cellkulturtillväxten med USA-källa HyClone™ Serum från nyfödd bovint kalv.
  • Filtreras genom sekventiella 100nm-filter och kommer från djur som vanligtvis är mindre än 10 dagar gamla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nyfödd kalvserum (USA)
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus