Läs mer
Cytiva HyClone™ Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Produktkod. 10356662
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 st
10 gånger
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10356662
Brand: Cytiva SH30258.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffer cellkulturtillväxt med PBS
  • QC-testad lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 9001:2000 Riktlinjer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Koncentration 10 gånger
Form Vätska
Produkttyp Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Endotoxinnivå =1.0EU/mL
pH 7,0 till 7,2
Kvantitet 1000 ml