Läs mer
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Produktkod. 10648934
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Glutamin, Fenolrött
Glutamin, HEPES, Fenolrött
HEPES, Fenolrött, Phenol Red
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Utan fenolrött
Produktkod. 10648934
Brand: Cytiva SH30027.LS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Kvantitet 6 x 1000 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus