Läs mer
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Product Code. 11998075
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Glutamin, Fenolrött
Glutamin, HEPES, Fenolrött
HEPES, Fenolrött, Phenol Red
missing translation for 'unitSize'
1000ml
500ml
Paket med 6
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Utan fenolrött
Product Code. 11998075
missing translation for 'mfr': Cytiva SH30255.FS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, HEPES, Fenolrött
Kvantitet 6 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus