Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Media
Produktkod. p-7058082
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Produktkod. 10500283
Brand: Cytiva SH30521.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd produktion av adenovirala vektorer och rekombinanta proteiner i HEK 239 kulturer med HyClone™ SFM4HEK293™ Media, ett mångsidigt, proteinfritt cellodlingsmedium som inte innehåller några komponenter från djur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning SFM4HEK293 Media