Läs mer
Cytiva HyClone™ SFM4Insect™ Media
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellmedium |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget protein, Utan fenolrött, Utan HEPES |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Beskrivning | SFM4Insect med L-glutamin, flytande |