Läs mer
HYDRANAL™ - Komposit 5 K, Reagens för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering i aldehyder och ketoner (metanolfri), Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Composite 5 K |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9 |
| Densitet | 1.15g/mL |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Flampunkt | 90°C (194°F) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Composite 5 K
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole