Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H, reagens för coulometrisk KF-titrering i långkedjiga kolväten (anolytlösning), för celler med och utan diafragma, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15604510 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15604510
Brand: Honeywell-Hydranal 34843500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Coulomat AG-H
CAS 71-41-0, 112-18-5, 67-56-1
Kvantitet 500 ml
Flampunkt 11°C (51.8°F)
UN-nummer UN1992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H311 + H331-Giftigt vid hudkontakt eller förtäring.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.,Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.,Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.,Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.,Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.,Kan orsaka organskador.
  • H370-Orsakar organskador.,Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.,Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide