Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H, reagens för coulometrisk KF-titrering i långkedjiga kolväten (anolytlösning), för celler med och utan diafragma, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Coulomat AG-H |
| CAS | 71-41-0, 112-18-5, 67-56-1 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Flampunkt | 11°C (51.8°F) |
| UN-nummer | UN1992 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H311 + H331-Giftigt vid hudkontakt eller förtäring.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.,Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.,Orsakar allvarliga ögonskador.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.,Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.,Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.,Kan orsaka organskador.
- H370-Orsakar organskador.,Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.,Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide