Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AG, reagens för coulometrisk KF-titrering (anolytlösning), för celler med och utan membran, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Coulomat AG |
| CAS | 7446-09-5, 68007-08-9, 111-42-2, 67-56-1, 288-32-4 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Flampunkt | 14°C (57.2°F) |
| UN-nummer | UN1230 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Coulomat AG
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, 2,2'-iminodiethanol, imidazole, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydriodide