Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, reagens för coulometrisk KF-titrering med ugn (anolytlösning), för celler med och utan diafragma, Honeywell Fluka
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven |
| Namnnotering | Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm |
| Kokpunkt | 64°C |
| CAS Min % | ≥5.0000%, ≥20.0000% |
| CAS Max % | <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000% |
| CAS | 111-42-2, 7446-09-5, 57-55-6, 68007-08-9 |
| Densitet | 0.980 g/cm3 |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| Flampunkt | 13°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat AG-Oven
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine imidazole sulphur dioxide