Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat CG, reagens för coulometrisk KF-titrering (katolytlösning), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Kit
10 x 5 mL Ampules
6 x 25 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Coulomat CG |
| CAS | 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5 |
| Kvantitet | 6 x 25 mL |
| Flampunkt | 14°C (57.2°F) |
| UN-nummer | UN1230 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat CG
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H311 + H331-Giftigt vid hudkontakt eller förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H370-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Diethanolamine hydrochloride, methanol,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide