Läs mer
HYDRANAL™ - Coulomat CG, reagens för coulometrisk KF-titrering (katolytlösning), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 sats
10 x 5 ml ampuller
6 x 25 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Coulomat CG |
| Namnnotering | Reagent for coulometric KF titration (catholyte solution) |
| Kokpunkt | 63°C |
| CAS Min % | ≥1.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | ≤5.0000%, <5.0000% |
| CAS | 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5 |
| Densitet | 1.064 g/cm3 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Flampunkt | 14°C |
| Förpackning | Ampull |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Coulomat CG
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Diethanolamine hydrochloride, methanol,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide