Läs mer
HYDRANAL™ - Medium K, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122063 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Produktkod. 15604360
Brand: Honeywell Fluka 346981L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Medium för volymetrisk enkomponent Karl Fischer titrering i aldehyder och ketoner (metanolfri).
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Bekväm och lätt att använda
  • Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
  • minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
  • Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
  • Lång hållbarhet (tre år)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Medium K
Kokpunkt 58 °C
CAS Min % ≥30.00, ≥10.00
CAS Max % <30.00, <60.00
CAS 107-98-2, 75-89-8, 101023-55-6, 67-66-3
Densitet 1.25g/mL
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Flampunkt 56°C (132.8°F)
Anteckningar om renhetsgrad One component volumetry
Förpackning Polycoated flaska
UN-nummer UN1992
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Medium K
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo