Läs mer
HYDRANAL™ - Arbetsmedium K, reagens för volymetrisk enkomponent-KF-titrering i aldehyder och ketoner (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 4
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Working Medium K |
| Densitet | 1.34g/mL |
| CAS | 107-07-3, 67-66-3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | >100°C (>212°F) |
| MDL-nummer | MFCD00147202 |
| UN-nummer | UN3382 |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL-Working Medium K
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H300 + H310 + H330-Dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin