Läs mer
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulisk laboratoriedomkraft
Produktkod. p-7229368
Höjd (metrisk):
625 mm
1060 mm
Produktkod. 10294772
Brand: Juchheim Laborgeraete™ 02294
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett laboratorielyftbord med mjukt löpande lyfthydraulik som lastar upp till 85 kg.
  • För statiska och dynamiska belastningar
  • Särskilt stabil på grund av saxkonstruktionen av robust stål
  • Syra- och basbeständig tack vare högkvalitativ pulverlackering
  • Kräver inga externa anslutningar (pumphydraulik helt integrerad)
  • Med handtag för enkel transport
  • För att sänka lasten behöver spaken bara tryckas något uppåt. Lasten sjunker sedan långsamt (ca 3 cm/s) och stannar så fort spaken släpps igen.
Specifikationer
Material Stål
Höjd (metrisk) 625 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Beskrivning Justeringsområde: 175 till 625 mm
Vikt (metrisk) 30 kg