Läs mer
Thermo Scientific™ Kolvätelöslig silikoniseringsvätska
Produktkod. p-4527575 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
120 ml
480 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Materialet är brandfarligt innan film bildas och HCl-ångor alstras vid dess applicering. Vätskan är sur under appliceringen och försiktighet bör iakttas för att undvika korrosion av metall som kommer i kontakt med vätskan. Efter applicering är ytan neutral.
Produktkod. 11507590
Brand: Thermo Scientific™ TS42800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Materialet är brandfarligt innan film bildas och HCl-ångor alstras vid dess applicering. Vätskan är sur under appliceringen och försiktighet bör iakttas för att undvika korrosion av metall som kommer i kontakt med vätskan. Efter applicering är ytan neutral.
För silikonisering av glasytor använd Thermo Scientific™ Kolvätelöslig silikoniseringsvätska.
För silikonisering av glasytor använd Thermo Scientific™ Kolvätelöslig silikoniseringsvätska. Denna kortkedjiga, klara polymera silikonvätska består huvudsakligen av dikloroktametyltetrasiloxan och är löslig i organiska lösningsmedel. När de appliceras på glas, kvarts eller liknande produkter, reagerar de ohydrolyserade klorerna som finns på kedjan med ytsilanoler för att bilda en neutral, hydrofob och tätt bunden film över hela ytan. Den är utmärkt för att modifiera metaller, vissa plaster, keramik och fiberoptik.
Ytterligare produktinformation
Kolvätelöslig silikoniseringsvätska är sur och försiktighet bör iakttas för att undvika korrosion av metall som kommer i kontakt med vätskan.
Vätskan är sur endast under applicering; efter applicering är ytan neutral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Frätande för ögon/hud/luftvägar
Standardkomponenter 1,7-diklor-1,1,3,3,5,5,7,7-oktametyltetrasiloxan
Objektbeskrivning 120 mL
Kvantitet 120 ml
Produkttyp Kolvätelöslig silikoniseringsvätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Surfasil, 120 mL.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .