Läs mer
Saltsyra 34-37%, spår Metal™ , för spårmetallanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072851 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 11365830
Brand: Fisher Chemical A508P500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, 500mL, 57°C, Färglös, 36,46g/mol, -35°C, 11324, Vätska, 1,27, 125mbar vid 20°C, 1,8 mPaS vid 15°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt -35°C
Kokpunkt 57°C
Ångtryck 125mbar at 20°C
Kvantitet 500 mL
Viskositet 1.8 mPaS at 15°C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 34-37%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P353-Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid