Läs mer
Saltsyra, 36,5-38 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| Analysprocentintervall | 36.5-38% |
| Kvantitet | 100 mL |
| IUPAC-namn | väteklorid |
| Formel vikt | 36.5 |
| Kvalitet | ACS-reagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric Acid, ACS
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Share a Content Correction