Läs mer
Saltsyra, 6N volumetrisk lösning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyetenflaska med smal mun
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| Namnnotering | 6N Volumetric Solution |
| Förpackning | Polyetenflaska med smal mun |
| Densitet | 1L = 1.10kg |
| Kvantitet | 1 L |
| Formel vikt | 36.46 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.