Läs mer
Saltsyralösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073142 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
Produktkod. 10510921
Brand: Fisher Chemical J/4350/21
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, klorväte, saltsyra, klorvätesyra, klorväte, vattenfri saltsyra, klorvätesyra, klorvatten, klorväte, saltsyra, saltsprit, 10L, 100 grader.C, 83mol.67g, CHE3mol.67g, 83mol.67g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
pH 2
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Plastbehållare
Ångtryck 14mmHg @20°C
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid