Läs mer
Saltsyra, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15637570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Produktkod. 15637570
Brand: Honeywell-Fluka 96208250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TraceSELECT™ Ultra, för ultraspåranalys, 32-35 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
  • syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
  • förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
  • reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Färg Gult
Koncentration 32 to 35% (T)
Densitet 1.2g/mL at 25°C, 1.15g/mL at 20°C
Ångtryck 3.23 psi (21.1°C), 7.93 psi (37.7°C)
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1789
Beilstein 1098214
Formel vikt 36.46g/mol
Kvalitet TraceSELECT™ Ultra
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.