Läs mer
Väteftalat - C 6 H 4 (COO) 2 H för jonkromatografi 1 g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen Phthalate |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L |
| Typ | Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 mL |