Läs mer
VEE GEE Hydrometerburk
Kapacitet (engelska):
17 fl. uns.
20,3 fl. uns.
3,4 fl. uns.
34 fl. uns.
8,5 fl. uns.
Höjd (engelska):
7,3 tum
11 tum
14 tum
15,4 tum.
16 tum
Beskrivning
- Kapaciteten varierar beroende på modell.
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Platt cirkulär |
| Kapacitet (engelska) | 34 fl. uns. |
| Höjd (engelska) | 16 tum |
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Typ | Hydrometerburk |
| Diameter (metrisk) | 15 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Återanvändbar |