Läs mer
VEE GEE Hydrometerburk
Produktkod. 17846573
Kapacitet (engelska):
17 fl. uns.
20,3 fl. uns.
3,4 fl. uns.
34 fl. uns.
8,5 fl. uns.
Höjd (engelska):
7,3 tum
11 tum
14 tum
15,4 tum.
16 tum
Produktkod. 17846573
Brand: VEE GEE 210501000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hydrometerburken är gjord av borosilikatglas, burken har en pärlformad kant och en cirkulär bas. Rätt dimensionerad för att eliminera ytspänningseffekter som leder till felaktiga avläsningar.
  • Kapaciteten varierar beroende på modell.
Specifikationer
Bastyp Platt cirkulär
Kapacitet (engelska) 34 fl. uns.
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 40 cm
Typ Hydrometerburk
Diameter (metrisk) 15 cm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Disponibel Återanvändbar