Läs mer
Brannan™ Hydrometer No. 1 Lactometer For Dairy Testing Glass Without Works Certificate
Produktkod. 12899207
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12899207
Brand: Brannan™ 10/602/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hydrometer No. 1 Lactometer For Dairy Testing Glass Without Works Certificate, 1.025 to 1.035 x 0.0002 150mm length Brannan
1.025 to 1.035 x 0.0002 150mm length Brannan
Specifikationer
Typ Hydrometer
Längd (metrisk) 150 mm
För användning med (applikation) Specific Gravity Measurement