Läs mer
Contec™ HydroPure™ med renat vatten
BIOPHARMA
Produktkod. p-7083193 Handla allt Contec Produkter
Behållartyp:
Förseglad flaska
Trigger sprayflaska
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
Produktkod. 15517171
Brand: Contec™ SBC56HP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HydroPure™ med renat vatten designat för rengöring av life science renrum.
Designad för rengöring av life science renrum.
  • Sammansättning: 6% väteperoxid i vatten
  • Kan appliceras direkt på ytan för att säkerställa jämn täckning
  • Filtrerad till 0,22 mikron under luftflöde av grad A
  • Tar fysiskt bort föroreningar
  • Tillräcklig sporicid aktivitet för grad A/B-området
  • Låg resthalt, eliminerar behovet av att ta bort rester med alkohol eller vatten
  • Gamma bestrålat
  • Stor droppstorlek
  • Underlättar överföring av desinfektion till isolatorer och RABS
  • Samma kvalitet som när förångad väteperoxid används
  • Trippel-/dubbelpåsad i linjär rivförpackning
  • Ej frätande
Användningsområden:
  • Effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tvättmedel med renat vatten
Form Vätska
pH 6,5 till 7,5
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Väteperoxid och renat vatten (EP)
Koncentration 6% väteperoxid i renat vatten
Behållartyp Förseglad flaska
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Används inom läkemedelsindustrin
Kvantitet 2 x 5 l
Volym (engelska) 136 oz.
Volym (metrisk) 5 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC STERILE HYDROPURE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION