Läs mer
Hydrokinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480243
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11480243
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11411.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Hydrokinon används som reduktionsmedel och kan användas i svartvita fotografiska framkallare för film och papper tillsammans med 4-(metylamino)fenolsulfat (metol). I denna applikation reduceras silverhalogenider till elementärt silver. Den fungerar som en polymerisationsinhibitor som förhindrar polymerisation av akrylsyra, metylmetakrylat, cyanoakrylat och andra monomerer. Det genomgår mild oxidation för att omvandlas till parabensokinon. Det används också som mellanprodukt för att producera antioxidanter för gummi och mat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hydrokinon används som reduktionsmedel och används i svartvita fotografiska framkallare för film och papper tillsammans med 4-(metylamino)fenolsulfat (metol). I denna applikation reduceras silverhalogenider till elementärt silver. Den fungerar som en polymerisationsinhibitor som förhindrar polymerisation av akrylsyra, metylmetakrylat, cyanoakrylat och andra monomerer. Det genomgår mild oxidation för att omvandlas till parabensokinon. Det används också som mellanprodukt för att producera antioxidanter för gummi och mat.
Löslighet Löslig i vatten, metanol
, etanol, dietyleter, aceton, bensen och koltetraklorid.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-31-9
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00002339
InChI-nyckel QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC-namn bensen-1,4-diol
LEDER C1=CC(=CC=C1O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroquinone
Smältpunkt 170°C to 172°C
Densitet 1.32
pH 3.75
Kokpunkt 285°C to 287°C
Flampunkt 165°C (329°F)
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 605970
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,4808
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Formel vikt 110.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.