Läs mer
Hydroxipropylmetylcellulosa, 28-30% metoxyl, 7-12% hydroxipropyl, viskositet (2% vattenlösning, 20 C) °7500-14000 mPa.s, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415005
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 15415005
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045847.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Hydroxipropylmetylcellulosa används som ett oftalmiskt smörjmedel, ett emulgeringsmedel och ett förtjocknings- och suspenderingsmedel. Det används i stor utsträckning som hjälpämne i farmaceutiska formuleringar. Det fungerar också som en livsmedelstillsats. Dess ögondroppar är kända som konstgjorda tårar, som används för att lindra torrhet och ömhet i ögonen. Den hittar tillämpningar inom olika områden som kakellim, gipsprodukter, kosmetika, cementputs, kontaktlinser, rengöringsmedel och rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-65-3
Molekylformel C56H108O30
Molekylvikt (g/mol) 1261.45
MDL-nummer MFCD00131360
InChI-nyckel PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan;1- [[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxipropoxi)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxipropoxi)-2-(2-hydroxipropoximetyl)oxan-
LEDER CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl methylcellulose
Namnnotering 28 to 30% methoxyl, 7 to 12% hydroxypropyl, viscosity (2% aq. soln., 20°C) 7500 to 14000mPa.s
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,4842
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ether,acetone and organic solvents.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.