Läs mer
Hydroxyurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11469782
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11469782
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10831.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 127-07-1 | CH4N2O2 | 76.055 g/mol
Hydroxyurea används som en hämmare av DNA-syntes och ett läkemedel mot cancer. Den används som en prekursor för att framställa 1-hydroxi-5,6-dimetyl-lH-pyrimidin-2,4-dion via reaktion med 2-metyl-3-oxo-smörsyraetylester. Det används vid behandling av melanom, resistent kronisk myelocytisk leukemi och återkommande metastaserande eller inoperabla äggstockar. Det är också involverat i att minska graden av smärtsamma attacker vid sicklecellssjukdom och har antiretrovirala egenskaper vid sjukdomar som AIDS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten, varm alkohol och dimetylsulfoxid. Olösligt i etanol och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-07-1
Molekylformel CH4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 76.055
MDL-nummer MFCD00007943
InChI-nyckel VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC-namn hydroxiurea
LEDER C(=O)(N)NO
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydroxyurea
Smältpunkt ∽140°C (decomposition)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 g
Beilstein 1741548
Löslighetsinformation Soluble in water,hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene.
Formel vikt 76.06
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxyurea
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Hazard Statement
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydroxyurea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.