Läs mer
Hydroxyurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Hydroxyurea är en medlem av klassen urea som uppvisar antineoplastiska, immunmodulerande, radikalfångande och antimitotiska aktiviteter.
•Det har hämmande aktivitet mot nukleinsyrasyntes.
•Det hämmar också ribonukleosid-difosfatreduktas, ett enzym som är nödvändigt för att omvandla ribonukleosid-difosfat till deoxiribonukleosid-difosfat, vilket förhindrar celler från att lämna G1/S-fasen i cellcykeln
Användningsområden
•Hydroxyurea har en antiretroviral aktivitet, hämmar humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) DNA-syntes i perifera blodlymfocyter, vilket minskar mängden intracellulära deoxinukleotider
•Denna förening har också en radiosensibiliserande aktivitet, bibehåller cellerna i den strålningskänsliga G1-cellcykelfasen och interfererar följaktligen med DNA-reparation
•Det har använts för cellcykelsynkronisering i humana bröstkarcinomceller
•Denna förening uppvisar hämmande aktivitet i celladhesion och motilitetsanalys i ccRCC Caki (HTB-47) och CD9 knockdown-celler
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyurea |
| Smältpunkt | 142°C to 146°C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | HONHCONH2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 03, 95 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hydroxyurea
- Fara
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.