Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-135 Sömlös stickad polyamid antistatisk handskar med belagda fingertoppar
Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
6
7
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 par
Description
- Handskar stickas med en sömlös, non-stop process
- Textilfoder gjord av höghållfast polyamid kontinuerlig tråd som innehåller koppar
- Sömlösa, fina sömmar förbättrar användarkomforten
- Stretchbar polyuretanbeläggning på fingertopparna för greppförmåga
- Antistatiska egenskaper ger användaren handskydd mot elektrostatisk urladdning
- Låg ludd för renrumsapplikationer
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Antistatiska handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 113XA |
| Show More |