Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-724 Polyuretanbelagd Lycra™ Handskar med Intercept™ Teknologi
Handla allt Ansell Produkter
:
6
Beskrivning
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- Förbättrat grepp på torra till lätt oljiga delar för säker hantering i en mängd olika miljöer
- Beläggning maskerar fläckar i miljöer med smutsexponering
- Fjädrande beläggning motstår nötning och förlänger handskens livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 6 |
| Visa mer |