Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-931 Skärbeständiga lättviktshandskar, palmbelagda
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- RIPEL™ teknologin hindrar olja från att komma i kontakt med huden och håller händerna säkra och torra
- Ger skydd mot skärsår och oljeexponering, från lätt till tung, över flera applikationer
- Ger fingerfärdighet och hög komfort med ZONZ teknologi
- ANSELL GRIP™ Teknik för säker hantering i torra till oljiga applikationer
- FORTIX-teknik för förlängd produktlivslängd och ökat skydd med upp till 12x hållbarhet i tumgren
- Ultralätt 18 gauge-design ger fingerfärdighet och hög komfort
- Skyddar mot skärsår, olja och industriell vätskeexponering
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Ja |
| Material | Dyneema Diamond Technology/Foam Nitrile |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |