Läs mer
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Handskar
Produktkod. 12660842 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
7.5
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12660842
Brand: Ansell™ 32815090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciell nitrilformulering förenar utmärkt motståndskraft mot nötning med anmärkningsvärd flexibilitet. Vätskeavvisande impregnering stöter bort olja, fett och smuts.
  • Klippt och sydd konstruktion
  • Nitrilbelagd
  • Foder av polyester i bomull
  • Blå och vit färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad CE-märke, ANSI , EN 388:3111
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polycotton
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 9
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Interlock Knit Polyester Cotton
Foder Interlock stickad polyester bomull
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Utmärkt hak-, punkterings-, nötnings- och skärmotstånd
Serie 32-815