Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Erövra svåra separationer i både normalfas- och omvändfasapplikationer med unika Hypercarb Preparativa HPLC-kolonner för porös grafitkol.
Erövra svåra separationer med det unika Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porös grafitkol förberedande HPLC-kolonner som är 100 % poröst grafitkol för utökad separationsförmåga i både normalfas- och omvändfastillämpningar. Hypercarb kolonner erbjuder förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Lämplig för att lösa problemseparationer
- Anmärkningsvärd retention av mycket polära analyter.
- Exakt ortogonalitet mot C18.
- Separerar strukturellt besläktade ämnen.
- Stabil mellan pH 0 och 14.
- Perfekt för applikationer med hög temperatur.
- Kolumnhårdvara i 100 % rostfritt stål - föreslå borttagning inte relevant i sammanhanget.
- Selektivitet för poröst grafitkol (L109).
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 0 till 14 |
| Porstorlek | 250Å |
| Ytarea | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| USP typ | L109 |
| Visa mer |