Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-kolonner
Produktkod. 16338596 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Kolumnformat:
Guard 1/16 in.
Guard 1/8 in.
Guard Column
Preparativ kolonn, standard
Preparative Column, Xtended Life
Partikelstorlek:
5 μm
7 μm
7μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16338596
Brand: Thermo Scientific™ 35005159270A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erövra svåra separationer i både normalfas- och omvändfasapplikationer med unika Hypercarb Preparativa HPLC-kolonner för porös grafitkol.
Erövra svåra separationer med det unika Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porös grafitkol förberedande HPLC-kolonner som är 100 % poröst grafitkol för utökad separationsförmåga i både normalfas- och omvändfastillämpningar. Hypercarb kolonner erbjuder förbättrad retention av polära föreningar och separation av strukturellt relaterade analyter med stabilitet vid extrema pH. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Lämplig för att lösa problemseparationer
  • Anmärkningsvärd retention av mycket polära analyter.
  • Exakt ortogonalitet mot C18.
  • Separerar strukturellt besläktade ämnen.
  • Stabil mellan pH 0 och 14.
  • Perfekt för applikationer med hög temperatur.
  • Kolumnhårdvara i 100 % rostfritt stål - föreslå borttagning inte relevant i sammanhanget.
  • Selektivitet för poröst grafitkol (L109).
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 0 till 14
Porstorlek 250Å
Ytarea 120 m² /g
Temperatur 105 °C
USP typ L109
Stationär fas Poröst grafiskt kol
Förpackningsmaterial Sfäriskt, poröst grafiskt kol
Kolbelastning 100%
Kolumntyp Polarretention
Fas Normal och omvänd fas