Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankliners, CX3-9 Liner
Produktkod. 17820567 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
19 l
28 l
38 l
378 l
757 l
Produktkod. 17820567
Brand: Thermo Scientific™ SH30647.11
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tank liner system med topp tåg består av CX3-9 enkel bana, flerlagers plastfilm, med dimensioner optimerade för trummor och vanliga cylindriska tankar av industristandard. De har en öppen topp för maximal återhämtning, med trumdocka tillgänglig för att ge rörlighet.
  • Minimerar biobelastning på grund av konstruktion i en ISO 7 renrum under sterila cGMP-förhållanden.
  • Eliminerar rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och minskar riskerna för korskontaminering.
Användningsområden:
  • Tar bort behovet av tankrengöring och hjälper till att minska cykeltiderna.
  • Underlättar återfuktning av pulverformiga medier och buffertar, och sammanslagning av icke-sterila lösningar och vätskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 757 l
Kapacitet (engelska) 200 gal.
Ytterförpackning Kartonger
Skyddande inre förpackning Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området
Steriliseringsmetod Bestrålat
Produktlinje HyPerforma
Filmbeskrivning CX3-9