Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankliners, CX3-9 Liner
Produktkod. 17870567 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
19 l
28 l
38 l
378 l
757 l
Produktkod. 17870567
Brand: Thermo Scientific™ SH30647.20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tank liner system med topp tåg består av CX3-9 enkel bana, flerlagers plastfilm, med dimensioner optimerade för trummor och vanliga cylindriska tankar av industristandard. De har en öppen topp för maximal återhämtning, med trumdocka tillgänglig för att ge rörlighet.
  • Minimizes bioburden due to construction in an ISO 7 cleanroom under sterile cGMP conditions.
  • Eliminates post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduces cross-contamination risks.
Applications:
  • Removes the need for tank cleaning and helps reduce cycle times.
  • Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 38 l
Kapacitet (engelska) 10 gal.
Ytterförpackning Cardboard Cartons
Skyddande inre förpackning Packed and sealed in two independent outer layers in the Class 10,000/ISO Class 7 area
Steriliseringsmetod Irradiated
Produktlinje HyPerforma
Filmbeskrivning CX3-9