Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
7.7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Finns i formerna H + , Ca +2 , Pb +2 och Na + , Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ LC-kolonner är den lämpliga motjonen för att uppfylla applikationskraven.
Polymerbaserade kolonner för kolhydratanalys erbjuder fördelar för kromatografen inklusive temperatur- och pH-stabilitet, samt förbättrade lösningsmedelsval.
- Designad för bestämning av kolhydrater, sackarider, organiska syror och alkoholer
- Effektiva och reproducerbara monodispersa partiklar
- Stabil för långa kolonnlivslängder även vid lågt pH och höga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskolonn |
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 363 psi (25 bar) |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 1 till 11 |
| Temperatur | 85 °C |
| USP typ | L58 |
| Stationär fas | Na+ motjon |
| Visa mer |