Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ HPLC-kolonner
Produktkod. p-6194112 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
5 mm
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
7.7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11557531
Brand: Thermo Scientific™ 69208307780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade med en patentskyddad process och utsatta för strikta kvalitetskontrollprocedurer, används dessa kolumner för lämplig motjon för att uppfylla applikationskraven.
Tillverkad med en egen process och utsatt för stränga kvalitetskontrollprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ LC-kolonner används för lämplig motjon för att uppfylla applikationskraven. Varje kolumn testas individuellt för att säkerställa kolumn-till-kolumn reproducerbarhet.
Polymerbaserade kolonner för kolhydratanalys erbjuder fördelar för kromatografen inklusive temperatur- och pH-stabilitet, samt förbättrade lösningsmedelsval.
  • Designad för bestämning av kolhydrater, sackarider, organiska syror och alkoholer
  • Effektiva och reproducerbara monodispersa partiklar
  • Stabil för långa kolonnlivslängder även vid lågt pH och höga temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 7.7 mm
Flödeshastighet 0,6 ml/min
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 300 mm
Max. Tryck 725 psi (50 bar)
Partikelstorlek 8μ m
pH 1 till 11
Temperatur 90 °C
USP typ L19
Stationär fas Ca2+ motjon
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
Kolumntyp Kolhydratanalys
Fas Ligandutbyte
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.