Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
5 mm
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
7.7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Tillverkad med en egen process och utsatt för stränga kvalitetskontrollprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-kolonner används för lämplig motjon för att uppfylla applikationskraven. Varje kolumn testas individuellt för att säkerställa kolumn-till-kolumn reproducerbarhet.
Polymer-based columns for carbohydrate analysis offer benefits to the chromatographer including temperature and pH stability, as well as enhanced solvent choices.
- Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
- Efficient and reproducible monodisperse particles
- Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Guard Column |
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 725 psi (50 bar) |
| Partikelstorlek | 8 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Temperatur | 90°C |
| USP typ | L34 |
| Stationär fas | Pb2+ Counter Ion |
| Visa mer |