Läs mer
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Guard Patronhållare för HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm skyddspatroner
Produktkod. 11517521 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11517521
Brand: Thermo Scientific™ 60002354
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Thermo Scientific™ HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm skyddskassetter.
Välj Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Guard Cartridge Holder för användning med HyperREZ XP 3,0 x 5,0 mm skyddskassetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med Skyddskassett
Längd (metrisk) 5 mm
Stationär fas HyperREZ XP
Produktlinje HyperREZ
Typ Skyddskassetthållare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.