Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 patroner
Produktkod. 10167504 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 g
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10167504
Brand: Thermo Scientific™ 60108704
Only null left
Add to basket
Add to basket
Behöver du ett mindre retentionsalternativ till C18 för polära och opolära föreningar? Dessa hydrofoba C8-kassetter med omvänd fas erbjuder utmärkt prestanda.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-kassetter erbjuder ett mindre retentionsalternativ till C18 för polära och opolära föreningar och är väl lämpade för metoder som kräver mindre retention än C18. Patronerna är idealiska för analys av:
  • Läkemedel och deras metaboliter i biologiska prover
  • Peptider i biologiska prover
HyperSep C8 SPE-kassetter ger utmärkta prestandaegenskaper för måttligt polära analyter. De erbjuder också potential för polära interaktioner större än med C18.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnkapacitet (metrisk) 15 ml
Beskrivning 2 g Sängvikt; 15 ml kolumnvolym
Sängvikt 2 000 mg
För användning med (applikation) Screening av läkemedel, metaboliter, peptider i biologiska prover
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C8
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 15 mL
Kvantitet Paket med 20
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.