Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Produktkod. 16883140 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
15 ml
15 ml centrifugrör
2 ml centrifugrör
6 mL Centrifugerrör
6 ml centrifugrör
För användning med (applikation):
QuEChERS-metoden
Schenck metod
Schenck-metoden
Beskrivning:
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB
1200 mg MgSO4, 900 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg klorofiltrat
150 mg MgSO4, 50 mg PSA
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg klorofiltrat
400 mg PSA i botten, 200 mg GCB i toppen, separerat med en fritta
4000 mg MgS04, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1,5 H2O
500 mg PSA på botten, 250 mg GCB på toppen, åtskilda av en Frit
500 mg PSA på botten, 500 mg GCB på toppen, separerat med en fritta
750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB
900 mg MgSO4, 300 mg PSA
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB
900 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 150 mg PSA
900 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 300 mg PSA
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 16883140
Brand: Thermo Scientific™ 60105214P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara tid och uppnå mer exakta bekämpningsmedelsbestämningar med dessa förberedda dispersiva SPE-produkter för QuEChERS-sanering.
QuEChERS Dispersive SPE methods offer a convenient and effective approach for extraction and clean-up of pesticide residues in food and other complex matrices. The robust procedure offers a number of compelling advantages: high recoveries, accurate results, high sample throughput, low solvent and glassware usage, reduced labor and bench space and lower reagent costs.
Thermo Scientific™ HyperSep Dispersive SPE Clean-Up Products are available in a range of pre-prepared sorbent combinations, each containing the proper sorbents for optimum clean-up of analytes extracted using QuEChERS methods.
Comprehensive range of Dispersive SPE products that contain the proper sorbents foroptimum extraction, clean-up and separation of analytes from complex matrices such as food using QuEChERS methods.
  • Save valuable time in preparation – products are supplied pre-prepared
  • Reduced variability due to consistency in products and rigorous quality control
  • Cleaner extracts from cleaner, pre-prepared products
  • Lower peak counts as a result of using pre-prepared products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 900 mg vattenfritt magnesiumsulfat, 300 mg PSA
För användning med (applikation) QuEChERS-metoden
Produktlinje Quechers
Sorbent 900 mg MgSO4, 300 mg PSA
Volym (metrisk) 15 ml
Kvantitet 50
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.