Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumgrenrörspackning i glasblock
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Byt ut packningen i Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumfördelare i glasblock efter behov för att upprätthålla ett vakuum och förhindra läckage. De HyperSep Glasblock Vakuumfördelare möjliggör fastfasextraktionsprovberedning med 16 eller 24 SPE-patroner.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Packning för 16-ports vakuumfördelare, 1 pk |
| För användning med (applikation) | SPE Provberedning |
| För användning med (utrustning) | Vakuumfördelare i glasblock |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | Packning |
| Kvantitet | 1 Pk. |