Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock vakuumförgreningsrör Luer-kopplingar och pluggar
Produktkod. p-6228243 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Bulk Luer Fittings, 12 pk
Luer Lock Pluggar, 12 pk
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10678505
Brand: Thermo Scientific™ 60104256
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställ dessa skott Luer-kopplingar för användning med glasblockets vakuumförgreningsrör.
Beställ dessa Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuumgrenrör Luer-kopplingar och pluggar när du behöver byta. De HyperSep Glasblock Vakuum Manifold möjliggör provberedning genom fastfasextraktion med 16 eller 24 SPE-patroner.
HyperSep vakuumgrenrör i glasblock är hållbara, kemikaliebeständiga enheter som är designade för att ge år av problemfria extraktioner.
Polypropenställ är mycket motståndskraftiga mot kemisk nedbrytning och missbruk samt levereras enligt antalet positioner på grenrörets lock
Vakuumkontrollventil möjliggör optimering av provflödeshastigheter under extraktion
Provrörsställ tillåter användning av 12–13 mm eller 16 mm engångsprovrör
Vakuummätare och avluftningsventil möjliggör enkel övervakning av vakuumprocessen
Hörnbensstöd förhindrar skador på luers och spetsar när locket inte används.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
HyperSep extraktionskassetter för fast fas erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
HyperSep-96-systemet innehåller traditionella extraktionssorbenter för fast fas i 96-brunnsplattformat som ger snabb analys utan kompromiss med noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96-brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96-produkter finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bulk Luer Fittings, 12 pk
För användning med (applikation) SPE Provberedning
För användning med (utrustning) Vakuumfördelare i glasblock
Produktlinje HyperSep
Typ Bulkhead Luer Fittings
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.