Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fast brunnsplatta
Produktkod. p-7163716 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13496976
Brand: Thermo Scientific™ 60306502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unikt material för retention av högpolära föreningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ och Hypercarb™ SPE innehåller platt, 100 % poröst grafitkol (PGC) med selektivitet för strukturellt liknande föreningar, vilket erbjuder separation av föreningar med enkla lösningsmedel
  • pH stabil 0 till 14
  • Hög batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Starka retentionsegenskaper tillåter användning av låga bäddvikter för koncentrerade extrakt
  • Interaktionsmekanism med polära molekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 25 mg
För användning med (utrustning) Universell vakuumgrenrör
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HypeSep Hypercarb
Typ 96-brunnsplatta
Kvantitet 1/Ea